Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filtratflaschen
Mit den gammasterilisierten Filtratflaschen sparen Sie Zeit und minimieren Kontaminationen. Hervorragend geeignet als Vorratsbehälter.
89.40 CHF - 441.00 CHF
Spezifikation
Material | Virgon Klares Polystyrol-Fläschchen, weißer pigmentierter Verschluss aus reinem HDPE |
---|---|
Sterilität | Steril |
Modell | Weite |
Öffnung | Weit |
Fit for Purpose | Steril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10074470
|
Thermo Scientific™
455-0500 |
500 mL |
89.40 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10278370
|
Thermo Scientific™
455-0150 |
150 mL |
441.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10636591
|
Thermo Scientific™
455-0250 |
250 mL |
174.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10546361
|
Thermo Scientific™
455-1000 |
1 l |
132.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Mithilfe der gammasterilisierten Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filtratflaschen sparen Sie Zeit und minimieren Kontaminationen. Zur Verwendung mit Nalgene Flaschenaufsatzfiltern oder als Ersatz- bzw. Zusatzbehälter für Nalgene Gewebekultur- und Sterilfiltereinheiten. Hervorragend geeignet als Vorratsbehälter.
Eingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
Virgon Klares Polystyrol-Fläschchen, weißer pigmentierter Verschluss aus reinem HDPE | |
Weite | |
Steril |
Steril | |
Weit |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.