Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, grün
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen gewährleisten eine geringere Kontaminationsgefahr für den Inhalt.
137.00 CHF - 303.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Sterilität | Steril |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15444453
|
Thermo Scientific™
342820-0110 |
Transparent (ohne Codierer) |
137.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12201553
|
Thermo Scientific™
342820-0111 |
Weiß |
285.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10662824
|
Thermo Scientific™
342820-0112 |
Gelb |
285.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10501275
|
Thermo Scientific™
342820-0113 |
Orange |
303.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10354433
|
Thermo Scientific™
342820-0114 |
Grün |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10727453
|
Thermo Scientific™
342820-0115 |
Rot |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10394573
|
Thermo Scientific™
342820-0116 |
Blau |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10777453
|
Thermo Scientific™
342820-0117 |
Gold |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12201563
|
Thermo Scientific™
342820-0118 |
Violett |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10110663
|
Thermo Scientific™
342820-0119 |
Naturfarben |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10512235
|
Thermo Scientific™
342820-1110 |
Türkis |
303.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahr einer Kontaminierung des Inhalts: mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen. Die Verschlüsse aus Polypropylen-Copolymer haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte, und werden in einer Vielzahl von Farben angeboten.
Beschreibung:- Fläschchen (separat aufgeführt) und Verschlüsse werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen.
- Die permanent angebrachten, farbcodierten Einsätze sind frei von giftigen Schwermetallen und kommen nicht in Kontakt mit dem Inhalt der Fläschchen.
- Die Schraubverschlüsse sind steril bis 10-6 SAL, RNase/DNase-frei und auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen.
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Fläschchen zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die sterilen Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342800, 342805).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
Steril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.