Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, blaugrün
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen gewährleisten eine geringere Kontaminationsgefahr für den Inhalt.
Marke: Thermo Scientific™ 362820-0117
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahr einer Kontaminierung des Inhalts: mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit hohem Profil und Farbcodes für Mikroverpackungsfläschchen. Die Verschlüsse aus Polypropylen-Copolymer haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte, und werden in einer Vielzahl von Codefarben angeboten.
Eigenschaften:
- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
- Die Schraubverschlüsse mit Gewinde sind bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen nicht steril und auslaufsicher†
- Die permanenten, farbkodierten Einlagen enthalten keine toxischen Schwermetalle.
- Die Einlagen kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Fläschchen müssen separat bestellt werden 342800, 342805).
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Unsteril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Gold | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.