Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer können für die Ausgabe steriler Lösungen verwendet werden.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Feiner, gleichmäßiger Strom beim Zusammendrücken für zuverlässige Abgabe
- Autoklavierbar in gefülltem Zustand, bei geöffneter Spitze
- Unverlierbare Tüllenkappe aus blauem Polypropylen
- Auslaufsicher†
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Transparenter Körper; Blauer Verschluss |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Blau |
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI; FDA – 21 CFR |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.