Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflasche mit konischem Boden, 175 ml
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Konical-Bottom Zentrifugenflaschen, die aus starrem und robustem Polypropylen-Copolymer geformt sind, lassen sich Pelletieranwendungen wie Zellgewinnung mit großen Volumina, Pelletierung und Proteinreinigung durchführen. Diese durchscheinenden Flaschen sind autoklavierbar und bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
- Flaschen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
- Für die Verwendung ist ein Nalgene Adapter für Konische Zentrifugenflaschen (Katalognummer DS3126-0175) erforderlich
- Autoklavierbar, graduiert und auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Verschlüssen
Hinweis: Aufgrund der Hohlraumtiefe wird die Verwendung in Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y Rotoren nicht empfohlen.
Mit diesen beiden Flaschen im Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX Rotor können Sie eine erfolgreiche, auslaufsichere Leistung erzielen, wenn Sie den Adapter 010-0152 mit Geschwindigkeiten von bis zu 24.470 x g (aber nicht darüber) verwenden.
Informationen zum Recycling:
Wiederverwendbare Nalgene Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen (PP) und Polypropylen Copolymer (PPCO) sind so konzipiert, dass sie unter typischen Laborbedingungen viele Spins halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie gegebenenfalls ausgemustert und ersetzt werden. Diese Zentrifugenröhrchen sind in vielen Gemeinden wiederverwertbar. Bitte waschen und recyceln Sie diese Nalgene Zentrifugenröhrchen aus PP und PPCO nach Ablauf der Nutzungsdauer.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 175 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,91 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Flasche mit PP-Dichtungsverschluss und konischem Boden |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 36 |
Anzahl pro Packung | 4 |
Nominales Fassungsvermögen | 175ml |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.