Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Accessory, Closure 83B, 3 port, 1/4 inch
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Befüll-/Belüftungsschnellverschlüssen aus Polypropylen bewahren Sie die Integrität des Behälters und seines Inhalts. Dieser Verschluss mit 83B Anschlüssen ist mit Schnellkupplungen ausgestattet, an das Sie Schläuche Ihrer Wahl anschließen und so ein praktisches Flüssigkeitstransportsystem zusammenstellen können. An die Anschlüsse können sowohl an der Innenseite als auch an der Außenseite des Verschlusses Schläuche angeschlossen werden. Bei Entfernung eines Schlauchanschlusses schließen die Ventile im Inneren der Muffenanschlüsse, damit die Dichtungsintegrität des Behälters aufrechterhalten bleibt.
- Diese Verschlüsse sind eine sofort einsatzbereite Alternative zu umständlichen Eigenkonstruktionen für Befüllungs-/Dispensieranwendungen
- Stellt die Behälterintegrität mit Schnellkupplungsverbindungen im Absperrventil-Stil sicher
- Der 83B-Verschluss verfügt über Stecknippel innen/außen
Bestellinformationen:
- Ausgeführt mit zwei oder drei Anschlüssen für 1/4 oder 3/8 in. (6,35 oder 9,53 mm) Schläuchen — eine ideale Plattform für die Anpassung Ihrer Nalgene Flasche oder Ballonflasche
- Ideal für die Verwendung in Vakuumsystemen mit Nalgene Vakuumballonflaschen für starke Belastungen und für Vakuumflaschen. Die Nummern 2226 und 2126 werden für Vakuumanwendungen empfohlen
- Ideal zur Verwendung mit Nalgene 180 Transparenten dickwandigen Kunststoffschläuchen Nr. 800-0145 oder 8000-0065)
- Alternativ- und Ersatzanschlussstücke für weitere Anpassungsoptionen erhältlich (Best.-Nr. 2159)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Beschreibung | 3-Port, 83B-Verschluss |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 1/4 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 6,35 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit Verschlüssen mit Zugängen |
Material | Polypropylen, TPE |
Produkttyp | Zubehör, Verschluss |
Der Einsatz dickwandiger Schläuche wird empfohlen. Nicht empfohlen für Unterdruckanwendungen mit dünnwandigen Behältern. Nach mehreren Autoklavierzyklen sind die Anschlussdichtungen nicht mehr vakuumdicht.