Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Artikelnummer. 12701538
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum einfachen Befüllen und Säubern. Stabiler Edelstahlgriff
Merkmale:
  • Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen von Ballonflaschen.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Behälter
  • Autoklavierbar, graduiert und auslaufsicher†
Inhalt:
  • Polypropylen-Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 – 415 mm
Farbe Weiß
Beschreibung Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche
Abmessungen (L x B x H) 9 x 6 x 14 in. (220 x 153 x 360 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungen aufbewahren und große Volumina an Pulvern und anderen festen Proben verarbeiten, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Rechteckige Ballonflasche
Sterilität Nicht steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.