Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Marke:  Thermo Scientific™ 4102-0500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10633151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Autoklavierbare Polypropylen-Kolben bieten hervorragende chemische Kompatibilität mit den meisten im Labor verwendeten Reagenzien und Lösungen. Hervorragend geeignet für Universitätslabors und allgemeine Verwendung im Labor. Flüssigkeitsniveau gut sichtbar.
  • Leicht erkennbarer Flüssigkeitsstand durch durchscheinende Wand
  • 2.000 ml Größe mit permanenter Graduierung
  • Öffnung für Stopfen in Standardgröße (Stopfen separat erhältlich)
  • Wiederholt autoklavierbar für lange Lebensdauer und ständigen Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 oz.
500 ml
12
Autoklavierbar
Nein
Unsteril
Stopfen Nr. 7
Erlenmeyerkolben, PP, 500 ml
PPCO mit blauer PP-Basis
4
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.