Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Marke:  Thermo Scientific™ 4102-0250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10444881
  • 69.55 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Autoklavierbare Polypropylen-Kolben bieten hervorragende chemische Kompatibilität mit den meisten im Labor verwendeten Reagenzien und Lösungen. Hervorragend geeignet für Universitätslabors und allgemeine Verwendung im Labor. Flüssigkeitsniveau gut sichtbar.
  • Leicht erkennbarer Flüssigkeitsstand durch durchscheinende Wand
  • 2.000 ml Größe mit permanenter Graduierung
  • Öffnung für Stopfen in Standardgröße (Stopfen separat erhältlich)
  • Wiederholt autoklavierbar für lange Lebensdauer und ständigen Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 oz.
250 ml
12
Autoklavierbar
Nein
Unsteril
Stopfen Nr. 6
Erlenmeyerkolben, PP, 250 ml
PPCO mit blauer PP-Basis
6
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.