Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
33.85 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, sind für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C geeignet. Die Messbecher aus Polymethylpenten besitzen die Durchsichtigkeit von Glas sowie eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzefestigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Mit Rippen für einfaches Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert/transparent
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Klar |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 1.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Graduierungsbereich | 100 bis 1000 ml |
Schritten | 50 mL |
Menge | 3 Stück/Packung; 12 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.