Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen Artikelnummer.: 10237747
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 10237747
500mL, Viereckige Flasche, 2L HDPE Packer Certified
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Produkttyp:
Quadratisch mit Polyethylen-Henkel
Viereckige Flasche
Menge:
20/Packung, 20/Karton
2L HDPE Packer Certified
35/Packung, 35/Karton
5/Packung, 20/Karton
5/Packung, 35/Karton
5/Packung, 70/Karton
6er-Pack, 6 pro Karton
Artikelnummer. 10237747
Marke: Thermo Scientific™ 300570
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen.
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen und nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen aus PETG, die sich ideal für die längere Lagerung pH-empfindlicher Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien eignen. Alle Biotainer Flaschen sind zertifiziert steril, gebrauchsfertig und gammabestrahlt bis zu einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10–6.
  • Langlebiges, kristallklares PETG für Probenintegrität
  • Verschlüsse mit Polyethyleneinlage sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -40 ° bis +70 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
Anzahl pro Karton 70/Cs.
Verpackung Bulk
Menge 2L HDPE Packer Certified
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,93 in.
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420621 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number3005-70,300570
Chargennummer1360828 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3005-70
Chargennummer1332840 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number3005-70
Chargennummer1420621 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog Number3005-70,300570
Chargennummer1387594 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3005-70
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen >