Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ pharmazeutisch zertifiziert reine Validierungsflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliPerfekt für die Lagerung von Qualitätssicherungschargen hochwertiger Pharmazeutika/liliDie Flaschen mit kleinem Volumen bestehen aus den gleichen Materialien wie die größeren Behälter, erfordern jedoch geringere Mengen an teuren Reagenzien bei Validierungstests./liliValidiert gemäß USP 788/liliStoßfest/lililt;5 EU/ml Endotoxin/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,68 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Flüssigkeiten |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 504 |
Anzahl pro Packung | 84 |
Menge | 504/Karton |
Sterilität | Steril |
Gewicht (angloamerikanisch) | 23,5 lb. |