Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Konischer Adapter aus weißem Polycarbonat für Zentrifugenröhrchen
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Adapter aus weißem Polycarbonat für konische Zentrifugenröhrchen lässt sich nach Gebrauch von den Rotoren entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ DS3147-0050
96.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Adapter aus weißem Polycarbonat für konische Zentrifugenröhrchen lässt sich nach Gebrauch von den Rotoren entfernen. Dieser autoklavierbare Adapter muss mit Nalgene 35 ml konischen Oak Ridge Zentrifugenröhrchen verwendet werden (Kat.- Nrn. 3146, 3148).
Bestellinformationen:
Zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit besonders bei Drehzahlen über 10,000 x g oder der Zentrifugation von Gefahrenstoffen sind Nalgene Dichtungsverschlüsse Bestell-Nr. 3131-0020 oder -0024 zu verwenden.
Enthält:
Mit Polypropylen-Schraubverschluss ohne Einsatz, der bei Normalgebrauch dicht ist.
Anforderungen:
Zum Zentrifugieren benötigen beide Röhrchen einen weißen Polycarbonat-Röhrchenadapter (siehe DS3147-0050 unten).
Spezifikation
35 ml | |
6 | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
50.000 × g |
Polycarbonat | |
6 | |
Konisch | |
Adapter für Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1351634 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS3147-0050 |
1121191 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | DS3147-0050 |
1077462-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
1065277-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
1020858-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.