Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-Vakuumschläuche ohne Phthalat
GREENER_CHOICE
Dickwandige PVC-Schläuche für den Gebrauch unter Vollvakuum (29,9 Zoll (760 mm) Hg) bei Raumtemperatur. Hergestellt aus hochwertigsten Harzen, frei von Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und den Standards der California Proposition 65
Marke:  Thermo Scientific™ 8702-0210
499.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16545140
  • 541.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-Vakuumschläuche aus transparentem Kunststoff ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene180 Schläuche, sind aber frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht der California Proposition 65. Widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und überträgt weder Geruch noch Geschmack. Hält bei Raumtemperatur einem vollen Vakuum (29,9 Zoll Hg) stand.
  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
  • Hält bei Raumtemperatur einem vollen Vakuum von 29,9 Zoll HG stand
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen 12 Zoll-Abständen markiert
  • Härtegrad von 60, Shore A
  • Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
  • Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
  • Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
  • Autoklavierbar/transparent
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65
Autoklavierbar
13 mm
1 1/8 Zoll
50 ft.
5/16 Zoll
1 Schlauchstück 50 ft lang
Autoklav, Gas, chemisch
60 (Shore A)
52 psig bei 73 °F (23 °C), 21 psig bei 125 °F (51 °C)
160 °F
PVC-Vakuumschläuche
PVC-Vakuumschläuche ohne Phthalat
1/2 in.
PVC
28 mm
15 m
7,9 mm
Unsteril
Durchsichtig
4xOD
Vollständiges Vakuum bei Raumtemperatur
71 °C
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.