Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus naturfarbenem PPCO: Steril, Großpackung
Die individuell anpassbaren PPCO-Fläschchen besitzen einen Stehrand und einen konischen Boden und ermöglichen so die Rückgewinnung des gesamten Inhalts.
132.00 CHF - 311.82 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mikroverpackungsfläschchen |
---|---|
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Sterilität | Steril |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10252813
![]() |
Thermo Scientific™
342800-0005 |
11 mm | 0.5 ml |
188.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10292953
![]() |
Thermo Scientific™
342800-0015 |
11 mm | 1,5 ml |
132.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10253003
![]() |
Thermo Scientific™
342800-0020 |
11 mm | 2 ml |
139.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10787273
![]() |
Thermo Scientific™
342800-0045 |
13 mm | 4,5 mL |
311.82 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Passen Sie Ihre Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus naturfarbenem PPCO mithilfe optionaler Verschlüsse individuell an. Die Fläschchen aus hochreinem, nicht zytotoxischem und pyrogenfreiem Polypropylen-Copolymer-Harz mit geringem Spurenelementgehalt besitzen einen Stehrand und einen konischen Boden und ermöglichen so die Rückgewinnung des gesamten Inhalts.
Eigenschaften:- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) bei 7.5 psig für den Lufttransport getestet.
- Konform mit US-Norm USP Klasse VI; pyrogenfrei
- Zentrifugierbar bei 13,000 x g
- Fläschchen und Verschlüsse werden steril und einsatzbereit geliefert
- Farbige Verschlüsse separat erhältlich
- Steril bis zu einem SAL-Wert von 10-6
- RNase-/DNase-frei
- Auslaufsicher†, wenn 0.5, 2.0 und 4.5 ml-Nalgene-Verschlüsse verwendet werden
0.5, 2.0 und 4.5 ml-Fläschchen:
Mit Stehrand, innen konisch geformt
1.5 ml-Fläschchen:
Konisches Design
Bestellinformationen:
Die Mikro-Verpackungsfläschchen werden in Großpackungen ohne Verschlüsse (500 Stück je Innenbeutel, 1000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestellnummern 342820, 342821, 342825, 342826, 342830)
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Fläschchen |
Naturfarben, durchscheinend | |
Steril | |
500 | |
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert) | |
ISO 13485:2016 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.