Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Enghalsflaschen aus PPCO mit Verschluss eignen sich besonders für die allgemeine Verwendung, wenn nicht unbedingt robustere Flaschen erforderlich sind. Bei diesen Flaschen aus Polypropylen-Copolymer handelt es sich um leichtgewichtigere Ausführungen der Nalgene Lab Quality Flaschen.
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
- Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
- Autoklavierbar/Auslaufsicher†
- Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen.
- Verschlüsse aus Polypropylen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Economy-Enghalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 72 |
Anzahl pro Packung | 72 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.