Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss
Beschreibung
Mit glasklaren, stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv.
- 16 oz und 0,25 gal-Flaschen eignen sich gut für kleinvolumigere Anwendungen, bei denen der Inhalt sichtbar sein muss
- 0,5 und 0,66 gal-Flaschen können als Fermenter für Schicht-, Suspensions- und nichthaftende Roller-Kulturen verwendet werden
- Größen für 4 und 8 Liter besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
- Dank ihrer ausgezeichneten Stoßfestigkeit sind diese Flaschen für Tiefkühlgeräte bei bis zu -135 °C (-211 °F) geeignet
- Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.
- Autoklavierbar, durchsichtig und auslaufsicher†
Inhalt:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen. Bitte nur leer autoklavieren. Mehrmaliges Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 gal., 8 Liter |
Kapazität (metrisch) | 8 L |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Enghalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37mm |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 1 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.