Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE IP2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12730117
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Verschlussgröße:
20-415 mm
20 - 415 mm
24-415 mm
24 – 415 mm
28 – 415 mm
38 – 430 mm
38–430 mm
Nutzen Sie diese sicheren und wirtschaftlichen Flaschen als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind sicher, wirtschaftlich und widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
  • Strapazierfähige Wände widerstehen Rissen und Löchern
  • Auslaufsicher†, jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghalsflaschen Passport IP2
Durchmesser (angloamerikanisch) 91 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm (innen), 91 mm (außen)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Enthält Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP)
Höhe (metrisch) mit Verschluss 216 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Zertifizierung/Konformität Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 216 mm
Produkttyp IP2-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.