Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10099442
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
1 L
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch):
50 mm
61 mm
73 mm
91 mm
Höhe (metrisch):
101 mm
133 mm
170 mm
216 mm
Thermo Scientific™ Nalgene fluorierte Flaschen eignen sich ideal zur Verpackung von einigen Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten.
Thermo Scientific™ Nalgene fluorierte Flaschen eignen sich ideal zur Verpackung von einigen Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten.
Fluorierung dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
Eigenschaften:
  • Fluoriertes Polyethylen hoher Dichte
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest
  • Kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Flaschen.
  • Verschlüsse aus fluoriertem Polypropylen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Ein Zertifikat einer Produkt-Stichprobe mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA—21 CFR sowie Informationen zu weiteren gesetzgeberischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Fluorinierte Enghals-Flasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Sterilität Unsteril
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Fluorinierte Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.