Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made Of Teflon™ PFA with Closure , 500mL
Thermo Scientific Nalgene Enghalsflaschen aus Teflon PFA besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion.
Marke: Thermo Scientific™ 1630-0016
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ PFA-Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt.
- -270 °C bis +250 °C (-454 °F bis +482 °F)
- Sie sind inert gegenüber praktisch allen Chemikalien, außer geschmolzenen Alkalimetallen, Fluor- und komplexen Halogenverbindungen bei hohen Temperaturen und Drücken
- Einzeln verpackt
- Autoklavierbar
- Auslaufsicherer† PFA-Verschluss
Enthält:
Auslaufsichere PFA-Schraubverschlüsse ohne Einlagen.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
Spezifikation
500mL | |
Durchscheinend | |
24mm | |
4 | |
Unsteril | |
38mm | |
Autoklavierbar | |
Eng | |
181mm | |
7,12 in. | |
Teflon™ PFA | |
72mm | |
Nein |
16 oz. | |
Enghalsflasche | |
Teflon-PFA | |
1 | |
Naturfarben | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Enghalsflasche | |
Ohne Einlage | |
38 bis 430 mm | |
Schraubverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.