Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Artikelnummer. 10250831
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
50 l
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Weiß
Beschreibung Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 286 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von Reagenzien, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 528 mm
Enthält Griffe
Material LDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Griff
Form Rund
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.