Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11319714
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8L
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53Bmm
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht.
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht.
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Seitlich versetzter Ausgießer für einfaches, genaues Ausgießen. Polypropylen-Schraubverschluss.
  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 l, 2 gal
Kapazität (metrisch) 8L
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 385mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) In 15.1.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53Bmm
Durchmesser (metrisch) 195mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.