Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren.
Marke: Thermo Scientific™ 3117-0150
27.54 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Sollten bei HighSpeed-Zentrifugation zu mindestens 80 % gefüllt sein und mit Eindrückstopfen (05-562-11-Serie) verwendet werden
Beschreibung
Zentrifugieren Sie Proben effektiv und wiederholt erfolgreich dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit und hohen optischen Klarheit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit rundem Boden aus Polycarbonat, die für Hochgeschwindigkeitsrotoren konzipiert sind.
Eigenschaften:
- Beständig gegen Temperaturen von -135 °C bis +135 °C (-211 °F bis +275 °F)
- Für den Einsatz bis 50.000 x g in allen gekühlten und ungekühlten Zentrifugen (zur Verwendung mit DS3111-Serie festsitzenden Verschlusskappen für einwandfreie Leistung)
- Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
- Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
- Der verstärkte Rand (an Teilen 3117-1000 und 3117-9500) ermöglicht einfachere Entnahme aus dem Rotor.
- Langlebiger als Röhrchen aus Polycarbonat
- Autoklavierbar/transparent
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
Spezifikation
15 ml | |
100 | |
Unsteril | |
Rund | |
Rund | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polycarbonat | |
10 | |
Autoklavierbar | |
114,0 mm | |
Nein | |
Nein | |
50.000 × g |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.