Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (HDPE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10310771
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
3000 ml
Nicht für Heizplatten geeignet.
Nicht für Heizplatten geeignet.
Thermo Scientific Nalgene Messbecher haben eine extra starke Seitenwand für die sichere Handhabung von Säuren, Basen und heißen Lösungen.
Thermo Scientific Nalgene Messbecher haben eine extra starke Seitenwand für die sichere Handhabung von Säuren, Basen und heißen Lösungen.
Die graduierten Messbecher mit rechteckigem Henkel zum erleichterten Tragen und Ausgießen verfügen über eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
  • Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
  • Eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
  • Aufgrund ausgezeichneter chemischer Beständigkeit für zahlreiche Lösungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 96 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Graduierte Becher mit Henkel
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material HDPE
Graduierungsbereich 200 ml bis 3000 ml
Enthält Griff
Schritten 100 ml
Menge 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Gegossene Doppelskala
Modell Behandelt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden