Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen
Die innen und außen fluorinierten HDPE-Enghalsverschlussflaschen bieten bessere Barriereeigenschaften und eine reduzierte Adsorption und Permeation von Lösungsmitteln und sind eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymer-Behältern.
Marke: Thermo Scientific™ 2097-0032
32.73 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene fluorierte Flaschen und Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) eignen sich für die meisten Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel.
Das Fluorieren dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
- Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zum Verhindern von Verlust von Lösungsmitteln durch Permeation
- Mit dicken Wänden, die sicher, haltbar und beständig gegen Risse und Löcher sind
- Auslaufsicher†
Spezifikation
1 l | |
Enghalsflasche | |
Fluoriertes HDPE | |
6 | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Nein | |
Rund | |
Enghalsflasche | |
8,5 in. | |
38 – 430 mm | |
Schraubkappe |
32 oz. | |
27 mm | |
24 | |
Unsteril | |
Ja | |
Eng | |
216 mm | |
3,6 in. | |
Fluoriertes Polypropylen | |
91 mm | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.