Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte braune HDPE-Weithaltflasche mit Verschluss
Beschreibung
Die zertifizierten, braunen Thermo Scientific™ Nalgene Weithalsflaschen aus HDPE eignen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen und werden daher für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben besonders wichtig sind. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Zertifizierte Behälter erfüllen bzw. übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle und Wasserqualitätsparameter, einschließlich Diquot und Paraquot. Zum Sammeln von Wasser-, Abwasser-, Schlamm- und Sickerwasserproben sowie von anderen Proben für Umweltanalysen geeignet.
- Braune HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss; empfohlen für lichtempfindliche Analyten
- Garantiert auslaufsicher†
- Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser einschließlich Diquot und Paraquot
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
- Empfohlen für die Entnahme eines breiten Spektrums an Umweltprobenmatrizen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen oder höher für Metalle und Wasserqualitätsparameter, inkl. Diquot und Paraquot
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.13 Zoll |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,96 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.87 cm |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.