Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte HDPE-Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Beschreibung
Für Wasser- und Flüssigkeitsproben bei Umweltanalysen empfohlen, insbesondere für wichtige Projekte, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport einen hohen Stellenwert haben. Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Die Zertifizierung der Nalgene Enghalsflaschen aus HDPE bestätigt, dass sie die EPA-Leistungsstandards für Spurenmetalle und Wasserqualitätsparameter erfüllen.
- HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss
- Garantiert auslaufsicher†
- Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt
- Enger Hals für präzises Ausgießen
- Empfohlen zur Entnahme von Wasserproben und anderen niedrigviskosen Flüssigkeiten
Inhalt:
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen oder höher für Metalle und Wasserqualitätsparameter
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher« wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Zertifizierungsparameter | Metalle und Wasserqualitätsparameter, Diquot/Paraquot |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Nalgene Enghalsflasche aus HDPE |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.06 Zoll |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.62 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.69 cm |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.