Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bubble Point Testgerät
Mit dem Thermo Scientific Nalgene Bubble Point Testgerät werden Membranen von Filtereinheiten getestet, ohne Entnahme der Membran aus dem Filterhalter.
Marke: Thermo Scientific™ DS0405-0050
Additional Details : Gewicht : 3.75000kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific Nalgene Bubble Point Testgerät werden Membranen von Filtereinheiten getestet, ohne Entnahme der Membran aus dem Filterhalter.
Eine effiziente Methode zum Testen aller Filtereinheiten bzw. Bottle Top-Filter der Nalgene MF75 Serie zur Sicherstellung der Produktintegrität.
- Aluminiumguss
- Testet den Bubble Point von 50, 75 und 90 mm Nalgene Filtrationsprodukten.
- Kalibriertes Messventil und Druckquelle nicht enthalten.
- Für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser
Spezifikation
MF75 Filter Units and Bottletop Filters (50, 75 and 90 mm) | |
Bubble Point Testing | |
1 | |
Apparatus | |
6 mm |
Cast Aluminum | |
Adapters, O-rings | |
Je | |
0.25 in. |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.