Learn More
Thermo Scientific™ Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 4280-0550
10.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10657711
  • 10.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.
  • Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
  • Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C (275 °F) autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
59 mm
Polypropylen
Ja
45 mm
83 ml
104 mm
Trichter Buchner PP 55 mm
1/Packung; 8/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.