Learn More
Thermo Scientific™ Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Brand: Thermo Scientific™ 4280-0700
12.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.
- Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
- Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C (275 °F) autoklavierbar
Specifications
76 mm | |
Polypropylen | |
Ja | |
65 mm |
186 ml | |
147 mm | |
Trichter Buchner PP 70 mm | |
1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.