Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer lichtempfindlichen Chemikalien, Reagenzien, Puffer und Standards beim Mischen und Lagern. Braune Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen mit braunem Polypropylen-(PP)-Verschluss gemäß den Anforderungen zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien (US-Arzneimittelbuch USP, neueste Ausgabe) zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien.
- Lichtundurchlässig
- Komfortable, breite Henkel am Flaschenhals
- Auslaufsicher†
- Nicht autoklavierbar
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Zertifizierung/Konformität | Erfüllung von Anforderungen gemäß Lichtdurchlässigkeitstests (US-Pharmakopöe neueste Ausgabe) zur Lagerung lichtempfindlicher Substanzen. |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83B |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braune HDPE-Ballonflasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz Ihrer lichtempfindlichen Chemikalien, Reagenzien, Puffer und Standards beim Mischen und Lagern., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Enthält | Breite Schulterhenkel |
Mehr anzeigen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und ‑ausschlüssen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt.
missing translation for 'type03FormHeader'