Learn More
N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.21 |
Reinheit (%) | Tech.. |
Güte | Technisch |