Learn More
n-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479887
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] acrylamide is used to prepare N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamide by reaction with benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] Acrylamid wird zur Herstellung von N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]Dioxan-5-yl)-Acrylamid durch Reaktion mit Benzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxdierungsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13880-05-2
Summenformel C7H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
MDL-Nummer MFCD00081045
InChI-Schlüssel MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tris hydroxymethyl methyl acrylamide, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl acrylamide, tris-acrylamide, n-acryloyltris hydroxymethyl aminomethane, n-acryloyl-tris hydroxymethyl aminomethane, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl prop-2-enamide, zlchem 121, acryloylaminomethylidynetrimethanol, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl-2-propanyl acrylamide
PubChem CID 83788
IUPAC-Name N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]prop-2-enamide
SMILES OCC(CO)(CO)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Strukturformel CH2=CHCONHC(CH2OH)3
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane