Learn More
n-Tetradecan, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357358
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-59-4
Summenformel C14H30
Molekulargewicht (g/mol) 198.394
MDL-Nummer MFCD00008986
InChI-Schlüssel BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC-Name Tetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetradecane
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 0.763 g/mL
Siedepunkt 252°C to 254°C
Flammpunkt 99°C (211°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Brechungsindex 1.429
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 198.39
Physikalische Form Flüssigkeit