Learn More
N-(tert.-Butyl)-hydroxylamin Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10768425
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 57497-39-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H11NO·HCl
Strukturformel (CH3)3CNHOH·HCl
MDL-Nummer MFCD00012598
Menge 1 g
Fieser 12,95; 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Synonym n-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, n-tert-butyl hydroxylamine hcl, n-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, n-1,1-dimethylethyl hydroxylamine hydrochloride, 2-propanamine, n-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride, 2-methylprop-2-ylhydroxylamine, chloride, soyheadhjuup@, acmc-1b1z0, t-butylhydroxylamine hydrochloride
InChI-Schlüssel DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)NO.Cl
IUPAC-Name N-tert-Butylhydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 125.6
PubChem CID 2777896
Formelmasse 125.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.