Learn More
N-tert-Butyl-alpha-Phenylnitron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3376-24-7
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD00008799
InChI-Schlüssel IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonym e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC-Name N-Tert-butyl-1-phenylmethaniminoxid
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71.0°C to 75.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Menge 25 g
Merck Index 15,7162
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-tert-Butyl-a-phenylnitrone