Learn More
N-tert-Butyl-alpha-Phenylnitron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-tert-Butyl-α-phenylnitrone |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 71.0°C to 75.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH=N(O)C(CH3)3 |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,7162 |
Formelmasse | 177.25 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-tert-Butyl-a-phenylnitrone