Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10097949
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-12-3
Summenformel C9H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
InChI-Schlüssel VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-osu, tert-butyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide, tert-butyl succinimido carbonate, 1-tert-butoxycarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, boc-osu, tert-butyl n-succinimidyl carbonate, n-tert-butoxycarbonyloxy succinimide boc-osu
PubChem CID 83168
IUPAC-Name Tert-Butyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 48.22 to 52.24% C, 6.25 to 6.77% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.