Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-Alanin-N'-Methoxy-N'-Methylamid, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 11995661
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 87694-49-3
Summenformel C10H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD00151859
InChI-Schlüssel PWQIGBOSLQHOBT-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-ala-nme ome, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-ala-n och3 ch3, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl ethyl carbamate, s-2-boc-amino-n-methoxy-n-methylpropanamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine n'-methoxy-n'-methylamide, n2-tert-butoxycarbonyl-n-methoxy-n-methyl-l-alaninamide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-n-methylpropanamide, s-tert-butyl 1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate, r-tert-butyl1-methoxy methyl amino-1-oxopropan-2-ylcarbamate
PubChem CID 11806530
SMILES CON(C)C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.5°C to 148.3°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -25.5
IUPAC-Name tert-Butyl-N-{1-[methoxy(methyl)carbamoyl]ethyl}carbamat
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.