Learn More
N-Succinimidyl-3-maleimidobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate is useful for forming enzyme immunoconjugates. It has a 9.9 Angstrom spacer arm. Heterobifunctional crosslinking reagent reactive toward primary amine and sulfhydryl. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoat ist nützlich für die Bildung von Enzym-Immunkonjugaten. Hat einen Abstandshalter von 9.9 Angstrom. Heterobifunktionelles Vernetzungsreagenz, das gegenüber primärem Amin und Sulfhydryl reagiert. Nützlich für die Vorbereitung von Enzym-Immunkonjugaten und Hapten-Trägermolekülkonjugaten.
Löslichkeit
Löslich in DMF oder Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate |
Schmelzpunkt | 175°bis 177 °C |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1505254 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMF or ethyl acetate. |
Formelmasse | 314.26 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |