Learn More
N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)Benzyl]formamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456496
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 474654-19-8
Summenformel C14H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 245.71
InChI-Schlüssel HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
Menge 250 mg
Formelmasse 245.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest