Learn More
N-Propargylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410238
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7223-50-9
Summenformel C11H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
MDL-Nummer MFCD00065028
InChI-Schlüssel PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
PubChem CID 81644
IUPAC-Name 2-(prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propargylphthalimide
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 25 g
Formelmasse 185.18
Reinheit (%) 98%