Learn More
n-Propanol (Peroxidefrei/Sequenzierung), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10326503
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
n-Propanol wird zur Extraktion von Ethidiumbromid aus DNA-Proben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propanol
pH 7
Schmelzpunkt -127°C
Namenshinweis Peroxide-free
CAS 71-23-8
Farbe Farblos
Azidität 0.02% max.
Dichte 0.800g/cm³
Siedepunkt 97°C
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Summenformel C3H8O
Strukturformel CH3CH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002941
Dampfdruck 25mbar at 20°C
Viskosität 2.2 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 7955
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
IUPAC-Name Propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Sequenzierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.