Learn More
N-Phenylmaleimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylmaleimid wird als Dipolarophil in 1,3-Cycloadditionsreaktionen mit einem Nitrone verwendet und dient der Vorbereitung von kristallinen Addukten von Dienen. Es wird als Kunststoffmodifikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol, Ethanol und Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N-Phenylmaleimid wird als Dipolarophil in 1,3-Cycloadditionsreaktionen mit einem Nitrone verwendet und dient der Vorbereitung von kristallinen Addukten von Dienen. Es wird als Kunststoffmodifikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol, Ethanol und Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenylmaleimide |
Schmelzpunkt | 87°C to 91°C |
Siedepunkt | 162°C to 163°C (12 mmHg) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 125098 |
Merck Index | 14,7299 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene. |
Formelmasse | 173.17 |
Reinheit (%) | ≥98% |