Learn More
N-Phenylanthranilsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenylanthranilic acid |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 182°C to 187°C |
Farbe | grau-grün |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | 2-(C6H5NH)C6H4CO2H |
Menge | 10 g |