Learn More
n-Pentan, ≥99 %, ExtraPure, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10053383
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
Pentan
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
Pentan
CCCCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt -130.0°C
Namenshinweis p.a.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6260g/mL
Siedepunkt 36.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt −49°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.626
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 573mbar at 20°C
Viskosität 0.25 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 130
Wasser 0.005% max.
Merck Index 15, 7228
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.