Learn More
N-(p-Tolyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468973
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-52-6
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00041190
InChI-Schlüssel VXLFMCZPFIKKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylthiourea, 1-p-tolyl thiourea, 1-p-tolylthiourea, 1-4-methylphenyl thiourea, n-4-methylphenyl thiourea, 4-methylphenyl thiourea, urea, 2-thio-1-p-tolyl, n-p-tolylthiourea, p-tolylthiocarbamide, thiourea, 4-methylphenyl
PubChem CID 722833
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (p-Tolyl)thiourea
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2086619
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) 97%