Learn More
n-Octyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566641
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-75-1
Summenformel C14H32O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 276.49
MDL-Nummer MFCD00039883
InChI-Schlüssel MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC-Name Triethoxy(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyltriethoxysilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 98°C
Flammpunkt 120°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water:
Formelmasse 276.49
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit