Learn More
N-Octadecyltrichlorsilan, 95 %, enth. 5 bis 10 % verzweigte Isomere, Thermo Scientific Chemicals
39.35 CHF - 393.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-04-9 |
---|---|
Summenformel | C18H37Cl3Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 387.929 |
MDL-Nummer | MFCD00000484 |
InChI-Schlüssel | PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane |
PubChem CID | 8157 |
IUPAC-Name | Trichlor(octadecyl)silan |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11452368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.18 |
50 g |
39.35 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11462368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.30 |
250 g |
113.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11442368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.0B |
1000 g |
393.00 CHF
1000 Gramm |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN-Octadecyltrichlorsilan wird in der Halbleiterindustrie zur Bildung von selbst zusammengesetzten einlagigen Dünnschichten auf Siliziumdioxid-Substraten verwendet. Wird in der Molekularelektronik als dünnes Isoliergate in metallisolierten Halbleiter-Feldeffekttransistoren verwendet. Es wird auch in der platinkatalysierten Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Chemische Identifikatoren
112-04-9 | |
387.929 | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
8157 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
C18H37Cl3Si | |
MFCD00000484 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
Trichlor(octadecyl)silan |
Spezifikation
160°C to 162°C (3mmHg) | |
∼20°C | |
enth. 5 bis 10 % verzweigte Isomere | |
CH3(CH2)17SiCl3 | |
UN1800 | |
189°C (372°F) | |
Decomposes in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl | |
387.929 | |
387.94 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
n-Octadecyltrichlorosilane | |
112-04-9 | |
C18H37Cl3Si | |
MFCD00000484 | |
1778847 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
Trichlor(octadecyl)silan | |
8157 | |
95% | |
1.46 | |
0.984 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:OCTADECYLTRICHLOROSILAN
missing translation for 'einecsNumber' : 203-930-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV4680000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only