Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15656100
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Namenshinweis Matrix substance for MALDI-MS
CAS 20734-58-1
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 113°C (235.4°F)
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C14H18N2
MDL-Nummer MFCD00003920
Menge 1 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 396782
Synonym 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
InChI-Schlüssel GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
IUPAC-Name 1-N,1-N,8-N,8-N-Tetramethylnaphthalen-1,8-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 214.312
PubChem CID 88675
Formelmasse 214.31g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Physikalische Form Crystalline Powder